(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26200.06EA 303 EUR InStock
H26200.06 H26200.03
(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile ≥98%
(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083531
Numéro CAS: 220228-03-5
EINECS: None
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité