(3-Fluorophényl)acétonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12737.14EA 139 EUR InStock
A12737.14 A12737.06
(3-Fluorophényl)acétonitrile ≥99%
(3-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 1,156
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001907
Numéro CAS: 501-00-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité