(3-Fluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
001188.5G 001188.25G 001188-100G
FLUO001188.5GEA 0 EUR InStock
FLUO001188.5G FLUO001188.25G FLUO001188-100G
(3-Fluorophényl)acétonitrile
(3-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (1013 hPa)
Densité: 1.14058 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001907
Numéro CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité