(4-Fluorophényl)acétonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146720250 146721000
ACRO146720250EA 44.8 EUR InStock
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorophényl)acétonitrile 99%
(4-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
Point d'ébullition: 119…120 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.126 g/cm³
Point d'éclair: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00001917
Numéro CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité