(4-Fluorophényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
A14290.06 A14290.14 A14290.22
A14290.06EA 25.6 EUR InStock
A14290.06 A14290.14 A14290.22
(4-Fluorophényl)acétonitrile ≥98%
(4-Fluorophényl)acétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 459-22-3 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5002 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1907764 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001917
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.130
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001917
Numéro CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité