(4-Fluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
001189.25G 001189.100G
FLUO001189.25GEA 0 EUR InStock
FLUO001189.25G FLUO001189.100G
(4-Fluorophényl)acétonitrile
(4-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.136 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001917
Numéro CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité