α,α,α-Trifluoroacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
148350050 148350250 148351000
ACRO148350050EA 31.1 EUR InStock
ACRO148350050 ACRO148350250 ACRO148351000
α,α,α-Trifluoroacétophénone 99%
α,α,α-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 165…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000420
Numéro CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité