α,α,α-Trifluoroacétophénone
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
001244-100G 001244-25G 001244-5G
FLUO001244-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001244-100G FLUO001244-25G FLUO001244-5G
α,α,α-Trifluoroacétophénone
α,α,α-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.2799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000420
Numéro CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité