2',3'-Difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,3-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Difluorophenyl)ethanone, 2,3-Difluoroacetophenone
004775-5G 004775-1G
FLUO004775-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004775-5G FLUO004775-1G
2',3'-Difluoroacétophénone
2',3'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061274
Numéro CAS: 18355-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité