3',4'-Difluoropropiophénone
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)propan-1-one
004874-5G 004874-25G
FLUO004874-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004874-5G FLUO004874-25G
3',4'-Difluoropropiophénone
3',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015505
Numéro CAS: 23384-72-7
EINECS: 245-627-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité