3',4'-Difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
002078-25G 002078-100G
FLUO002078-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002078-25G FLUO002078-100G
3',4'-Difluoroacétophénone
3',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009891
Numéro CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité