2',6'-Difluoropropiophénone
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
004873-5G 004873-25G
FLUO004873-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004873-5G FLUO004873-25G
2',6'-Difluoropropiophénone
2',6'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015506
Numéro CAS: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité