2',6'-Difluoroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
A10220.06 A10220.14
A10220.06EA 102 EUR InStock
A10220.06 A10220.14
2',6'-Difluoroacétophénone ≥98%
2',6'-Difluoroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 13670-99-0 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.4810 Boiling Point: 76-79°/15mm Beilstein Reference: 2046068 MDL No.: MFCD00000328
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C (15 mmHg)
Densité: 1.195
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000328
Numéro CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité