2',6'-Difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
001954-5G 001954-25G 001954-100G
FLUO001954-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001954-5G FLUO001954-25G FLUO001954-100G
2',6'-Difluoroacétophénone
2',6'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C (15 mmHg)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000328
Numéro CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité