2',4'-Difluoropropiophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12032.14EA 158 EUR InStock
A12032.14 A12032.06
2',4'-Difluoropropiophénone ≥98%
2',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C (1,5 mmHg)
Densité: 1,193
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015507
Numéro CAS: 85068-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité