2',4'-Difluoroacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO246770100EA 88.7 EUR InStock
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacétophénone 99%
2',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (25 mmHg)
Densité: 1,23 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité