2',4'-Difluoroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13420.14EA 198 EUR InStock
A13420.14 A13420.06
2',4'-Difluoroacétophénone ≥98%
2',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (25 mmHg)
Densité: 1,232
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité