2',4'-Difluoroacétophénone
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
001914-25G 001914-100G 001914-250G
FLUO001914-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001914-25G FLUO001914-100G FLUO001914-250G
2',4'-Difluoroacétophénone
2',4'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité