3',5'-Difluoropropiophénone
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
004875-5G 004875-25G
FLUO004875-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004875-5G FLUO004875-25G
3',5'-Difluoropropiophénone
3',5'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061142
Numéro CAS: 135306-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité