2',5'-Difluoropropiophénone
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
004872-5G 004872-1G
FLUO004872-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004872-5G FLUO004872-1G
2',5'-Difluoropropiophénone
2',5'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015509
Numéro CAS: 29112-90-1
EINECS: 249-445-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité