2',5'-Difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
001930-10G 001930-25G 001930-5G
FLUO001930-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001930-10G FLUO001930-25G FLUO001930-5G
2',5'-Difluoroacétophénone
2',5'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 70…80 °C (15 mmHg)
Densité: 1,2099 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00009898
Numéro CAS: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité