2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02063.03EA 30.3 EUR InStock
L02063.03 L02063.06
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone ≥97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacétophénone
Formule: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C
Densité: 1,476
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000296
Numéro CAS: 652-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité