2',3',4'-Trifluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
007469-5G 007469-1G
FLUO007469-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007469-5G FLUO007469-1G
2',3',4'-Trifluoroacétophénone
2',3',4'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061231
Numéro CAS: 243448-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité