2',3',6'-Trifluoroacétophénone
Synonyms: 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,3,6-Trifluoroacetophenone
007470-5G 007470-1G
FLUO007470-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007470-5G FLUO007470-1G
2',3',6'-Trifluoroacétophénone
2',3',6'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070809
Numéro CAS: 208173-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité