2'-Fluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO179780250EA 120 EUR InStock
ACRO179780250
2'-Fluoroacétophénone 97%
2'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (10 mmHg)
Densité: 1,137 g/cm³
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000320
Numéro CAS: 445-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 99 to 101 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité