2'-Fluoroacétophénone
Fournisseur: Molekula
MOLE29373603-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29373603-25G
2'-Fluoroacétophénone
2'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (13,3 hPa)
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000320
Numéro CAS: 445-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité