3',4',5'-Trifluoroacétophénone
Synonyms: 1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
007953-1G 007953-5G
FLUO007953-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007953-1G FLUO007953-5G
3',4',5'-Trifluoroacétophénone
3',4',5'-Trifluoroacétophénone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083533
Numéro CAS: 220141-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité