4'-Fluoroacétophénone
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
001621-250G 001621-1KG 001621-100G
FLUO001621-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001621-250G FLUO001621-1KG FLUO001621-100G
4'-Fluoroacétophénone
4'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité