4'-Fluoropropiophénone
Synonyms: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
001190.25G 001190.100G
FLUO001190.25GEA 0 EUR InStock
FLUO001190.25G FLUO001190.100G
4'-Fluoropropiophénone
4'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000356
Numéro CAS: 456-03-1
EINECS: 207-255-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité