Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
312930050 312930010 312930250
ACRO312930050EA 37.5 EUR InStock
ACRO312930050 ACRO312930010 ACRO312930250
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 98%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité