Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
007597-10G 007597-50G 007597-100G
FLUO007597-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007597-10G FLUO007597-50G FLUO007597-100G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 185…186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.4518 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité