Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle
006403-1G 006403-5G 006403-10G
FLUO006403-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006403-1G FLUO006403-5G FLUO006403-10G
Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle
Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061155
Numéro CAS: 126917-10-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité