Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14493.06 A14493.14 A14493.22
A14493.06EA 48.9 EUR InStock
A14493.06 A14493.14 A14493.22
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle ≥97%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Purity: 97% CAS No.: 2251-65-2 Molecular Formula: C8H4ClF3O Formula Weight: 208.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 391266 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000680
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C
Densité: 1.408
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000680
Numéro CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité