Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
007598-25G 007598-100G
FLUO007598-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007598-25G FLUO007598-100G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (1013 hPa)
Densité: 1.4078 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000680
Numéro CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité