Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
005791-5G 005791-10G
FLUO005791-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005791-5G FLUO005791-10G
Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle
Chlorure de 3-fluoro-4-toluoyle
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Numéro MDL: MFCD00671774
Numéro CAS: 59189-97-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité