Chlorure de 5-fluoro-2-toluoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
L13750.03 L13750.06
L13750.03EA 27.9 EUR InStock
L13750.03 L13750.06
Chlorure de 5-fluoro-2-toluoyle ≥98%
Chlorure de 5-fluoro-2-toluoyle
Purity: 98% CAS No.: 21900-39-0 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 108°/24mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236681
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (24 mmHg)
Densité: 1.270
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236681
Numéro CAS: 21900-39-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité