2-(Trifluorométhyl)benzamide
007582-10G 007582-50G
FLUO007582-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007582-10G FLUO007582-50G
2-(Trifluorométhyl)benzamide
2-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014798
Numéro CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité