4-(Trifluorométhyl)benzamide
007584-10G 007584-50G
FLUO007584-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007584-10G FLUO007584-50G
4-(Trifluorométhyl)benzamide
4-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Point de fusion: 250…251 °C
Numéro MDL: MFCD00007998
Numéro CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité