Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
001412-25G 001412-100G
FLUO001412-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001412-25G FLUO001412-100G
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique
Acide α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00002476
Numéro CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité