Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 24.6 EUR InStock
B20280.03 B20280.06
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique ≥98%
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040980
Numéro CAS: 115029-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité