Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
CFF631.5 CFF631.10 006394-1G 006394-5G 006394-25G
CHMPCFF631.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF631.5 CHMPCFF631.10 FLUO006394-1G FLUO006394-5G FLUO006394-25G
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040980
Numéro CAS: 115029-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité