Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique
002046-1G 002046-5G 002046-25G
FLUO002046-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002046-1G FLUO002046-5G FLUO002046-25G
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique
Acide α,α,α,6-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040981
Numéro CAS: 32890-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité