Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
002133-25G 002133-100G 002133-250G
FLUO002133-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002133-25G FLUO002133-100G FLUO002133-250G
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002519
Numéro CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité