Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique
Synonyms: 3-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
005815-1G 005815-2.5G
FLUO005815-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005815-1G FLUO005815-2.5G
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique
Acide α,α,α,3-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631565
Numéro CAS: 261951-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité