Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique
Synonyms: 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
002159-10G 002159-25G
FLUO002159-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002159-10G FLUO002159-25G
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061293
Numéro CAS: 161622-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité