Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique
007912-5G 007912-25G
FLUO007912-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007912-5G FLUO007912-25G
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique
Acide α,α,α,5-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083521
Numéro CAS: 654-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité