Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A14494.06 A14494.14
A14494.06EA 60.8 EUR InStock
A14494.06 A14494.14
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98%
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Purity: 98+% CAS No.: 455-24-3 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 220-222° Boiling Point: 247°/753mm MDL No.: MFCD00002562
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (753 mmHg)
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002562
Numéro CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité