Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique
002204-5G 002204-25G
FLUO002204-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002204-5G FLUO002204-25G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…124 °C
Numéro MDL: MFCD00040982
Numéro CAS: 141179-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité