Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique
CFF632.2.5 CFF632.5 CFF632.10 002222-5G 002222-25G 002222.1.5KG 002222-100G
CHMPCFF632.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF632.2.5 CHMPCFF632.5 CHMPCFF632.10 FLUO002222-5G FLUO002222-25G FLUO002222.1.5KG FLUO002222-100G
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique
Acide α,α,α,4-tétrafluoro-m-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061294
Numéro CAS: 67515-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité