Acide 4-fluoro-m-toluique
005790-5G 005790-25G
FLUO005790-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005790-5G FLUO005790-25G
Acide 4-fluoro-m-toluique
Acide 4-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631424
Numéro CAS: 403-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité